1504955
USP
1-Pentanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup