1362169
USP
Levofloxacin Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2,3-Dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Desfluoro levofloxacin
About This Item
Famiglia di API
levofloxacin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t11-/m0/s1
ANLIAKDHRADSBT-NSHDSACASA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3