1286606
USP
L-Fucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-(−)-Fucose, 6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fucose
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
150-153 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3