1064122
USP
N-Benzyl-N-methylethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicardipine
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup