1048572
USP
Bemotrizinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bemotrizinol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3