1012531
USP
L-Alanyl-L-alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ala-Ala, L-Alanyl-L-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
l-alanyl-l-alanine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
280-285 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3