PHL89732
trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Ethyl trans-4-methoxycinnamate, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid ethyl ester, trans-4-Methoxycinnamic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)