Key Documents
PHL89158
trans-Anethole
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
774229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
234-237 °C (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Naturally occurring phenylpropene derivative that is estrogenic at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations to cancer cell lines. The cytotoxicity is related to the metabolism of trans-anethole to 4-hydroxy-1-propenylbenzene.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)