Key Documents
PHL83855
Gitogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2α-Hydroxytigogenin, Digin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)C[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@]6(OC[C@H](C)CC6)O5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C27H44O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-23(31-27)12-20-18-6-5-17-11-21(28)22(29)13-26(17,4)19(18)8-9-25(20,24)3/h15-24,28-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
FWCXELAAYFYCSR-RYKNUXCGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)