G005707
HPLC Analysis of Isocyanate Derivatives on Ascentis® ES-Cyano
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water; [B] 0.1% ammonium acetate in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:12:8, water: acetonitrile: dimethylsulfoxide
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
industrial hygiene
Risultati analitici
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)