G005630
HPLC Analysis of Tricyclic Antidepressants on Ascentis® ES Cyano
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis ES Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate dibasic, pH 7 with phosphoric acid; [B] acetonitrile; [C] methanol; (25:60:15, A:B:C)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL in water: methanol (70:30)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)