BP888
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
warfarin
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)