Key Documents
808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08651
Grado di funzionalizzazione
7 μmol/mL ligand density
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
Procion Red HE-3B phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
4-9
Capacità
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)