Key Documents
64823
Supelco
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Sinonimo/i:
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
flat bottom glass flask
Livello qualitativo
Misura
large
300 mL
Giunto
joint ST/NS flask
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with liquid/liquid extractors
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)