63338-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 500 μm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 500 μm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L26
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 unit
Grado di funzionalizzazione
0.6% carbon loading
Parametri
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 500 μm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å
operating pH range
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)