577529-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.7% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
2 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
operating pH range
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)