Key Documents
51391-U
Supelco
EXP® Titanium Hybrid Ferrule
size 1/16 in.
Sinonimo/i:
High Pressure Sealing Ferrule
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Confezionamento
pack of 10
Misura
1/16 in.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)