50617-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3.0 mm UHPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, particle size, std dev 2.0 μm, column L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
Materiali
(SST)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis® Express
Caratteristiche
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.5% Carbon loading
Parametri
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 3.0 mm
Matrice
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18
Dimensione particelle
2.0 μm
std dev 2.0 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)