Key Documents
442441
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinonimo/i:
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.18
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 25 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Descrizione generale
Acrolein-2,4-DNPH is a derivative of acrolein formed via chemical reaction of acrolein with 2,4-dinitrophenylhydrazine in the presence of trifluoroacetic acid.
Applicazioni
Acrolein-2,4-DNPH has been used to determine the amount of acrolein present in polyethylene combustion product (PCP) extract, using high performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toxicity of smoke extracts towards A549 lung cells: role of acrolein and suppression by carbonyl scavengers
Burcham.CP, et al.
Chemico-Biological Interactions, 183, 416-424 (2010)