WH0011074M3
Monoclonal Anti-TRIM31 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C6orf13, Anti-HCG1, Anti-HCGI, Anti-RNF, Anti-tripartite motif-containing 31
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM31(11074)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)