SRP6359
FGF14 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FGF-14, FHF-4, FHF4, Fibroblast growth factor 14 isoform 1A, SCA27
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
30 kDa (271 aa, 1-247 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
0.25 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGF14(2259)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3