SRP6153
Activin A human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in human cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
25 kDa (homodimer, non-glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3
UBWXUGDQUBIEIZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... INHBA(3624)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3