SRP5239
TAOK3 (1-463), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DKFZp666H245, DPK, FLJ31808, JIK, MAP3K18
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
221-299 nmol/min·mg
PM
~89 kDa
tecniche
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAOK3(51347)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1