SRP4651
PTHrP human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
HHM, PLP, PTHLH, PTHR, PTHRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~9.8 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PTHLH(5744)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3