SRP2152
HIV Protease, His tagged,recombinant from HIV-1
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HIV_retropepsin_like, Retropepsins, cd05482, pepsin-like aspartate proteases
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human immunodeficiency virus 1
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~11.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
200 μg/mL
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1