SRP0277
PDE10A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HSPDE10A, Phosphodiesterase 10A1, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥2851 pmol/min-μg
PM
116 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE10A(10846)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1