SRP0153
SMYD3 (full length) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
KMT3E, Lysine N-methyltransferase 3E, SET and MYND domain containing 3, ZMYND1, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
50 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMYD3(64754)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico