SRP0114
NCOR2/SMRT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Nuclear receptor corepressor 2, SMRTe, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, TRAC-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
39 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NCOR2(9612)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico