SML2408
UNC3866 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl]-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6,N6-diethyl-L-lysyl-L-Serine methyl ester trifluoroacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder (white)
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3