SML2393
XL019
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-N-[4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-N-(4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-(4-{2-[(4-Morpholin-4-ylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}phenyl)-L-prolinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3