SML1800
JK-2
≥90% (NMR)
Sinonimo/i:
Lithium 2-(phenylphosphonothioylamino)-3-phenylpropanoate
Saggio
≥90% (NMR)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=P(C1=CC=CC=C1)([O-])NC(C([O-])=O)CC2=CC=CC=C2.[Li+].[Li+]
InChI
1S/C15H16NO3PS.2Li/c17-15(18)14(11-12-7-3-1-4-8-12)16-20(19,21)13-9-5-2-6-10-13;;/h1-10,14H,11H2,(H,17,18)(H2,16,19,21);;/q;2*+1/p-2
JYJXLPYKDMREAV-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)