SML1478
Ophiobolin A
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2′S,3′S,3aR,5′R,6aS,9R,9aS,10aR)-1,3a,4,4′,5′,6a,7,8,9,9a,10,10a-Dodecahydro-9-hydroxy-3′,9,10a-trimethyl-5′-spiro[dicyclopenta[a,d]cyclooctene-3(2H),2′(3′H)-furan]-6-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
(from Biopolaris leersia fungal metabolite)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(/C1=C/C[C@]([C@]2(O[C@@H](C=C(C)C)C[C@@H]2C)CC3)([H])[C@@]3(C)C[C@@]([C@](C)(O)C4)([H])[C@]1([H])C4=O)=O
InChI
1S/C25H36O4/c1-15(2)10-18-11-16(3)25(29-18)9-8-23(4)12-19-22(20(27)13-24(19,5)28)17(14-26)6-7-21(23)25/h6,10,14,16,18-19,21-22,28H,7-9,11-13H2,1-5H3/b17-6-/t16-,18-,19-,21+,22+,23+,24+,25-/m0/s1
MWYYLZRWWNBROW-BDZRSQQBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3