SML0294
ABL127
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-1,2-Dicarboxylic acid, 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine 1,2-dimethyl ester, (3R)-Dimethyl 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine-1,2-dicarboxylate, CID24856225
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
film
Colore
colorless
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)N(C(OC)=O)N1C(OC)=O
InChI
1S/C17H20N2O5/c1-23-15(21)18-14(20)17(13-10-6-7-11-13,19(18)16(22)24-2)12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9,13H,6-7,10-11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
ZRHWCAFAIHTQKD-KRWDZBQOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3