SMB01084
Sphaerobioside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
7-[[6-O-(6-Deoxy-?-L-mannopyranosyl)-?-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-3-(4-hydroxyph enyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Genistein-7-rhamnoglucoside, Hirsutissimiside B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
578.52
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3cc4c(c(c3)O)C(=O)C(=CO4)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-19(30)22(33)24(35)26(39-10)38-9-17-21(32)23(34)25(36)27(41-17)40-13-6-15(29)18-16(7-13)37-8-14(20(18)31)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-8,10,17,19,21-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,17+,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
XIQCIPHUIZGDLB-SEPMLUPWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)