SAB5702193
Anti-PGC1α/β Antibody, clone 5K0F4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LEM6,PGC-1(alpha),PGC-1alpha,PGC-1v,PGC1,PGC1A,PPARGC1,ERRL1,PERC,PGC-1(beta),PGC1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5K0F4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
113 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGC1α(10891)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1