SAB5700743
Anti-G6PD antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
G6PD, G6PD1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
59
62
63
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.57 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)