SAB4700809
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in mouse
clone CBRM1/5
Sinonimo/i:
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CBRM1/5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000632
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico