SAB4600017
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 350 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 350 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 347 nm; λem 448 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2