SAB4301084
Anti-HCAR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HCA2, HM74a, HM74b, NIACR1, PUMAG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_808219.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HCAR2(338442)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1