Key Documents
SAB2109018
Sigma-Aldrich
Anti-MCOLN3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FLJ11006, FLJ36629, MGC71509, TRP-ML3, TRPML3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
64 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
guinea pig, mouse, rat, human, canine, rabbit, horse, bovine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCOLN3(57396)
Categorie correlate
Descrizione generale
The specific function of this protein remains unknown.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MCOLN3
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: ENKLNLTLDFHRLLTVELQFKLKAINLQTVRHQELPDCYDFTLTITFDNK
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide