SAB1404947
Monoclonal Anti-DAAM1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ41657, KIAA0666
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAAM1(23002)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAPRKRGGRGISFIFCCFRNNDHPEITYRLRNDSNFALQTMEPALPMPPVEELDVMFSELVDELDLTDKHREAMFALPAEKKWQIYCSKKKDQEENKGATSWPEFYIDQL
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1