SAB1402926
Monoclonal Anti-SNRPB2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC24807, MGC45309
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50.86 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRPB2(6629)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDIRPNHTIYINNMNDKIKKEELKRSLYALFSQFGHVVDIVALKTMKMRGQAFVIFKELGSSTNALRQLQGFPFYGKPMRIQYAKTDSDIISKMRGTFADKEKKKEKKKAKTVEQTATTTNKKPGQGTPNSANTQGNSTPNPQVPDYPPNYILFLNNLPEETNEMMLSMLFNQFPGFKEVRLVPGRHDIAFVEFENDGQAGAARDALQGFKITPSHAMKITYAKK
WGK 1