SAB1306111
ANTI-CRFR1 (Q103) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRFR, CRFR1, CRHR, CRHR1, Corticotropin-releasing factor receptor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
50719 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRHR1(1394)