S0689
Anti-Serotonin N-Acetyltransferase (C-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 23 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Aanat(11298)
rat ... Aanat(25120)
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2