Key Documents
R313-500
Sigma-Aldrich
Rat Cardiomyocyte Growth Medium (500 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3