PZ0211
PF-4778574
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-2-propanesulfonamide, N-{(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}propane-2-sulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C19H22N2O3S2/c1-13(2)26(22,23)21-18-9-10-24-12-17(18)14-3-5-15(6-4-14)19-8-7-16(11-20)25-19/h3-8,13,17-18,21H,9-10,12H2,1-2H3/t17-,18+/m1/s1
FFAGHPLLBXWCSF-MSOLQXFVSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.