P8333
Anti-Protein Kinase Cδ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-PKC δ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat
tecniche
dot blot: 1:50,000
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Prkcd(170538)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- ELISA
- chemiluminescence detection systems to detect PKC δ
- dot-blot immunoassay
Western Blotting (1 paper)