N1408
NGF-β human
from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HSAN5, NGFB, hNGFβ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.15-3.0 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
Confezionamento
pkg of 5X0.1 mg
pkg of 0.1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
Solubilità
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NGF(4803)
Descrizione generale
Applicazioni
- in protein pin arrays
- to induce U87-MG (glioblastoma cell line) cell proliferation
- in drug release kinetics
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3