M4254
5-Methylcytidine
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
212-215 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3