G1126
DL-Glutamic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminoglutaric acid, (±)-2-Aminopentanedioic acid
About This Item
product name
DL-Glutamic acid monohydrate, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
180 °C
Solubilità
1 M HCl: soluble
Stringa SMILE
O.NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3